Cyclohexanone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Flacon Plastique, 5 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Cyclohexanone ≥99%, GPR RECTAPUR®
N° de catalogue 23235.360
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 108-94-1
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Pimelic Ketone
- Numéro CAS:108-94-1
- Formule:C₆H₁₀(=O)
- Numéro MDL:MFCD00001625
- Poids moléculaire:98.14 g/mol
- Index Merck:13,02755
- Point d'ébullition:155,6 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–31 °C
- Densité:0,9478 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:43 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-631-1
- UN:1915
- ADR:3,III
- REACH:01-2119453616-35
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Packaging Information
23235_BSE_Cyclohexanone_rev_0
BSE/TSE Certificates
spec_VWRC23235.291 spec_VWRC23235.360 spec_VWRC23235.360_fr spec_VWRC23235.462
Product specification
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Product Literature
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:Min. 99 %
- IR Spectrum:Passes test
- Indice de réfraction (20°C):1.449 - 1.451
- Water:Max. 0.2 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:5 L
- Cat. No.:23235.360
- Certification environnementale:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health