Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
Fut Plastique, 25 L
N° de catalogue 20922.466
Inflammable
Irritant
   Safer Human and Environmental Health
Fournisseur:   VWR Chemicals
Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
N° de catalogue 20922.466
Fournisseur:  VWR Chemicals
   Safer Human and Environmental Health
Numéro CAS:  67-63-0
Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
Fut Plastique, 25 L
Numéro CAS:  67-63-0
Prix
197,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
  • Numéro CAS:67-63-0
  • Formule:(CH₃)₂CHOH
  • Numéro MDL:MFCD00011674
  • Poids moléculaire:60.1 g/mol
  • Index Merck:13,05228
  • Point d'ébullition:82 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–89 °C
  • Densité:0,786 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:12 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-661-7
  • UN:1219
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119457558-25
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    Min. 98 %
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Fut Plastique
  • Cdt:
    25 L
  • Cat. No.:
    20922.466
  • Certification environnementale:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
Spécifications