Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
Fut Plastique, 10 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
N° de catalogue 20922.411
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 67-63-0
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
- Numéro CAS:67-63-0
- Formule:(CH₃)₂CHOH
- Numéro MDL:MFCD00011674
- Poids moléculaire:60.1 g/mol
- Index Merck:13,05228
- Point d'ébullition:82 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–89 °C
- Densité:0,786 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:12 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-661-7
- UN:1219
- ADR:3,II
- REACH:01-2119457558-25
Certificats
Rechercher par numéro de lot10L Plastic drum for liquids DIN 51 UN (ZPACK13951000) 2,5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13962500) 225L Metal drum UN (ZPACE8010050) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Plus
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:Min. 98 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Fut Plastique
- Cdt:10 L
- Cat. No.:20922.411
- Certification environnementale:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health