Acide chlorhydrique 35%, TECHNICAL
Acide chlorhydrique 35%, TECHNICAL
Flacon Plastique, 5 L
N° de catalogue 20246.367
Corrosif
Irritant
Fournisseur:   VWR Chemicals
Acide chlorhydrique 35%, TECHNICAL
N° de catalogue 20246.367
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  7647-01-0
Acide chlorhydrique 35%, TECHNICAL
Acide chlorhydrique 35%, TECHNICAL
Flacon Plastique, 5 L
Numéro CAS:  7647-01-0
Prix
41,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
  • Numéro CAS:7647-01-0
  • Formule:HCl
  • Numéro MDL:MFCD00011324
  • Poids moléculaire:36.46 g/mol
  • Point d'ébullition:110 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–30 °C
  • Densité:1,18 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-595-7
  • UN:1789
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119484862-27
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    Min. 35 %
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    5 L
Spécifications