Readycult®
Readycult®
Coliformes Readycult® 100**, Coliforms, 20 Tests
Catalogus # 1.01298.0001
Leverancier:   Merck
Readycult®
Catalogus # 1.01298.0001
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  
Readycult®
Readycult®
Coliformes Readycult® 100**, Coliforms, 20 Tests
CAS-nummer:  
Price
154,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 20 Tests
Product Details & Documents
Les coliformes Readycult® et les entérocoques Readycult® permettent de détecter facilement les coliformes, les E. coli ou les streptocoques fécaux dans l'eau. Il vous suffit d'un récipient stérile et d'une lampe UV (réf. 1.13203.0001).
  • Facilité de manipulation : Readycult® est prêt à l'emploi dans un emballage blister
  • Résultats rapides : ajouter Readycult® aux échantillons d'eau directement à partir de l'emballage blister, mélanger, laisser incuber pendant 24 ±1 h, lire les résultats, c'est terminé !
  • Interprétation facile et sûre : Readycult® détecte même les organismes endommagés. Le changement de couleur bleu-vert indique la présence de coliformes totaux, d'E. coli ou d'entérocoques (cat. n° 1.01299) ; la réaction par fluorescence + indole indique la présence d'E. coli
Specificaties
Specificaties
  • Cdt:
    20 Tests
  • Désignation:
    Coliformes Readycult® 100**
  • Pour:
    Coliforms
Specificaties