Pointes pour robots Tecan®
903-252G (gros calibre), 200 µl, -, -, Noir, 10 portoirs de 96
736-0056
Pointes de qualité supérieure, destinées notamment à la recherche en laboratoire de biologie moléculaire.
- En PP transparent ou noir
- Pointes avec filtres ART® : éliminent tout risque de contamination croisée entre les échantillons ; conçues pour les applications avec ADN, ARN et échantillons radioactifs et infectieux
- Certifiées exemptes de RNase, de DNase, d'ADN et de pyrogènes
- Pointes stériles : stérilisées par irradiation aux rayons gamma
- Pointes à ouverture large : conçues pour des applications avec des échantillons plus visqueux
: Disponibles par boîte de 10 ou 50 portoirs (Econopak).
- Emballage:10 portoirs de 96
- Stérile:-
- Volume:200 µl
- Style de pointe:903-252G (gros calibre)
- Couleur de pointe:Noir
- Filtre:-
- Cat. No.:736-0056
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact