Sodium hydroxyde 15% en solution aqueuse
Flacon Plastique, 5 L
Sodium hydroxyde 15% en solution aqueuse
N° de catalogue PRLSMC311096.5020
Numéro CAS: 1310-73-2
Aller à :
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
SODIUM HYDROXYDE 15% 1 * 10 L N° de cataloguePRLSMC311096.9010
Le produit PRLSMC311096.9010 est un remplacement de PRLSMC311096.5020 mais diffère en marque, emballage ou quantité.
Product Details & Documents
Synonymes: Caustic soda
- Numéro CAS:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Poids moléculaire:40 g/mol
- Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:9…10 °C
- Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-185-5
- UN:1824
- ADR:8,II
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:5 L



