Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Acide nitrique 32,5%

Flacon Plastique, 5 L
N° de catalogue PRLSMC305295.5000
Corrosif
Fournisseur:   PROLABO CMP
Acide nitrique 32,5%
N° de catalogue PRLSMC305295.5000
Fournisseur:  PROLABO CMP
Numéro CAS:  7697-37-2
Acide nitrique 32,5%

Flacon Plastique, 5 L

Numéro CAS:  7697-37-2
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Nitric acid solution
  • Numéro CAS:7697-37-2
  • Formule:HNO₃
  • Numéro MDL:MFCD00011349
  • Poids moléculaire:63.01 g/mol
  • Point d'ébullition:∼86 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–42 °C
  • Densité:1,2…1.4 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-714-2
  • UN:2031
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.51 g/cm³ (20 °C)
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    5 L

Spécifications

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.