Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Potassium iodure 5% en solution aqueuse

Potassium iodure 5% en solution aqueuse

20 L
N° de catalogue PRLSMC302864.6020
Santé
Fournisseur:   PROLABO CMP
Potassium iodure 5% en solution aqueuse
N° de catalogue PRLSMC302864.6020
Fournisseur:  PROLABO CMP
Numéro CAS:  7681-11-0
Potassium iodure 5% en solution aqueuse

20 L

Numéro CAS:  7681-11-0
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Dipotassium diiodide, Kali iodide
  • Numéro CAS:7681-11-0
  • Formule:Kl
  • Numéro MDL:MFCD00011405
  • Poids moléculaire:166 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-659-4
Spécifications

Spécifications

  • Cdt:
    20 L

Spécifications