Filling solutions for combined/reference electrodes
KCl solution, saturated, 30 ml bottle, Flacon Plastique, 30 mL
N° de catalogue HACHS21M010
Fournisseur: Hach
Filling solutions for combined/reference electrodes
N° de catalogue HACHS21M010
Fournisseur: Hach
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:30 mL
- Désignation:KCl solution, saturated, 30 ml bottle