Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Redox standards

Redox standards

Standard redox solution, 600 mV at 25 °C, 500 mL
N° de catalogue REGERS600
Fournisseur:   REAGECON
Redox standards
N° de catalogue REGERS600
Fournisseur:  REAGECON
Numéro CAS:  
Redox standards

Standard redox solution, 600 mV at 25 °C, 500 mL

Numéro CAS:  
Prix
108,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents

The potentials quoted are of platinum electrode with reference to Ag/AgCl (3 M KCl).

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Standard redox solution, 600 mV at 25 °C

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.