Cuves à échantillons
Sample cuvettes, with rubber stopper, barcoded, 7 ml, 13 mm, Verre optique
N° de catalogue HACHLCW906
Fournisseur: Hach
Aller à :
Product Details & Documents
Cuves à échantillons spécialement conçues pour une utilisation avec les photomètres.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Spécifications
- Trajet optique:13 mm
- Volume:7 ml
- Matière fenêtre:Verre optique
- Désignation:Sample cuvettes, with rubber stopper, barcoded
- Seq:26