Microplaques, 384 puits
HiBase, transparent, 384, -
Catalog # 738-0095
Supplier: Greiner Bio-One
Jump to:
Product Details & Documents
En PS. À l'exception de Small Volume™, toutes les microplaques 384 puits en PS sont dotées de puits à fond carré et arrondi qui associent les avantages d'un volume de travail flexible (de 10 à 130 µl) à une absorption et une formation de bulles réduites. Les plaques Small Volume™ disposent de puits ronds à géométrie conique, ce qui permet d'atteindre un volume de travail de 4 à 25 µl seulement. Toutes les plaques sont fournies sans couvercle, sauf pour certains formats stériles.
- Profil de puits à fond plat
- Choix de fond plein ou µClear®
- Versions couplage moyen à élevé disponibles
- Exempts de DNase, RNase et d'ADN humain, apyrogènes
Documents
Specifications
- Nb de puits:384
- Stérile:-
- Désignation:HiBase, transparent
- Seq:21
- Cat. No.:738-0095
- Certification environnementale:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact