Microplaques, 384 puits
Fond V, naturel, naturel, 14,4 mm, 384, -, 13 - 120 µl, 130 µl
N° de catalogue 736-0152
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à :
Product Details & Documents
En PP, sans couvercle.
- Grande résistance chimique et thermique (de –196 à +121 °C)
- Plaques standard disponibles avec puits à fond plat ou en V
- Les plaques Deep Well Small Volume™ possèdent des puits à géométrie carrée et conique avec fond plat garantissant un pipetage précis et réduisant donc le volume mort
- Disponibles en naturel, noir ou blanc
Documents
Spécifications
- Nb de puits:384
- Stérile:-
- Couleur:naturel
- Désignation:Fond V, naturel
- Hauteur:14,4 mm
- Seq:04
- Volume réactionnel:13 - 120 µl
- Volume total:130 µl
- Cat. No.:736-0152
- Profil de puits:Fond V
- Volume puits:145 µl
- Volume de travail:13 - 120 µl
- Modèle:736-0152