Microplaques, 384 puits
Microplaques, 384 puits
Fond F, naturel, naturel, 14,4 mm, 384, -, 15 - 145 µl, 152 µl
N° de catalogue 736-0150
Fournisseur:   Greiner Bio-One
Microplaques, 384 puits
N° de catalogue 736-0150
Fournisseur:  Greiner Bio-One
Microplaques, 384 puits
Microplaques, 384 puits
Fond F, naturel, naturel, 14,4 mm, 384, -, 15 - 145 µl, 152 µl
Prix
673,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
En PP, sans couvercle.
  • Grande résistance chimique et thermique (de –196 à +121 °C)
  • Plaques standard disponibles avec puits à fond plat ou en V
  • Les plaques Deep Well Small Volume™ possèdent des puits à géométrie carrée et conique avec fond plat garantissant un pipetage précis et réduisant donc le volume mort
  • Disponibles en naturel, noir ou blanc
Spécifications
  • Nb de puits:
    384
  • Stérile:
    -
  • Couleur:
    naturel
  • Désignation:
    Fond F, naturel
  • Hauteur:
    14,4 mm
  • Seq:
    01
  • Volume réactionnel:
    15 - 145 µl
  • Volume total:
    152 µl
  • Cat. No.:
    736-0150
  • Profil de puits:
    Fond F
  • Volume puits:
    152 µl
  • Volume de travail:
    15 - 145 µl
  • Modèle:
    736-0150