Microplaques, 96 puits
Blanc, fixation élevée, stérile, 40 - 340 µl, 96, +, 392 µl
738-0020
En PS, sans couvercle. Un large éventail de microplaques à 96 puits est disponible avec de nombreux traitements de surface différents, un choix de profils de puits et un fond plein ou μClear®. Toutes les plaques sont exemptes de DNase, de RNase et d'ADN humain et apyrogènes.
- Nb de puits:96
- Volume de travail recommandé:40 - 340 µl
- Stérile:+
- Désignation:Blanc, fixation élevée, stérile
- Seq:17
- Volume total:392 µl
- Cat. No.:738-0020
- Certification environnementale:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact