Microplaques, 96 puits
Fond V (type cheminée), naturel, +
Supplier: Greiner Bio-One
Jump to:
Product Details & Documents
En PP non traité, sans couvercle. Ces microplaques permettent le stockage d'ADN ou d'ARN, les souchothèques et le stockage à long terme de substances actives. Versions stériles ou non stériles et fond rond, conique ou plat.
- Dimensions extérieures uniformes, distance de 9 mm entre les puits
- Repérage alphanumérique des puits
- Résistance chimique et thermique élevée (−196 à +121 °C)
- Scellage à l'aide de films adhésifs, par thermoscellage ou à l'aide de tapis CapMat
- Exemptes de RNase et de DNase
Documents
Specifications
- Stérile:+
- Couleur:naturel
- Désignation:Fond V (type cheminée)
- Seq:12
- Cat. No.:GREI651261_100
- Profil de puits:Fond V
- Certification environnementale:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Volume puits:340 µl
- Volume de travail:50 - 335 µl
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact