Microplaques, 96 puits
Microplaques, 96 puits
U-bottom (chimney well), natural, naturel, 96, +
N° de catalogue 736-0117
Fournisseur:   Greiner Bio-One
Microplaques, 96 puits
N° de catalogue 736-0117
Fournisseur:  Greiner Bio-One
Microplaques, 96 puits
Microplaques, 96 puits
U-bottom (chimney well), natural, naturel, 96, +
Prix
272,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
En PP non traité, sans couvercle. Ces microplaques permettent le stockage d'ADN ou d'ARN, les souchothèques et le stockage à long terme de substances actives. Versions stériles ou non stériles et fond rond, conique ou plat.
  • Dimensions extérieures uniformes, distance de 9 mm entre les puits
  • Repérage alphanumérique des puits
  • Résistance chimique et thermique élevée (−196 à +121 °C)
  • Scellage à l'aide de films adhésifs, par thermoscellage ou à l'aide de tapis CapMat
  • Exemptes de RNase et de DNase
Spécifications
  • Nb de puits:
    96
  • Stérile:
    +
  • Couleur:
    naturel
  • Désignation:
    U-bottom (chimney well), natural
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    736-0117
  • Profil de puits:
    Fond U
  • Volume puits:
    355 µl
  • Volume de travail:
    50 - 300 µl
  • Modèle:
    736-0117