Microplaques, 96 puits
U-bottom (chimney well), natural, vert, -
N° de catalogue GREI650205_100
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à :
Product Details & Documents
En PP non traité, sans couvercle. Ces microplaques permettent le stockage d'ADN ou d'ARN, les souchothèques et le stockage à long terme de substances actives. Versions stériles ou non stériles et fond rond, conique ou plat.
- Dimensions extérieures uniformes, distance de 9 mm entre les puits
- Repérage alphanumérique des puits
- Résistance chimique et thermique élevée (−196 à +121 °C)
- Scellage à l'aide de films adhésifs, par thermoscellage ou à l'aide de tapis CapMat
- Exemptes de RNase et de DNase
Documents
Spécifications
- Stérile:-
- Couleur:vert
- Désignation:U-bottom (chimney well), natural
- Seq:07
- Cat. No.:GREI650205_100
- Profil de puits:Fond U
- Volume puits:355 µl
- Volume de travail:50 - 300 µl