Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Seringues à usage unique, Omnifix®

Embout centré, division 0,2 ml, 5 ml
  612-2896
 :   B. Braun
Seringues à usage unique, Omnifix®
  612-2896
 :  B. Braun
Seringues à usage unique, Omnifix®
Seringues à usage unique, Omnifix®

Embout centré, division 0,2 ml, 5 ml

 
55,20 €
   
1 * 100 ST
 

Stériles, à usage unique, trois pièces, en PP, sans latex ni PVC

  • Sans aiguille, avec graduations clairement lisibles
  • Piston équipé d'un double anneau d'étanchéité pour ralentir l'injection et la collecte, particulièrement adapté pour la distribution de plus petites quantités
  • Perte d'échantillons minimale

DIN EN ISO 10993

Certifications: DIN EN ISO 10993

 
  • Capacité:
    5 ml
  • Désignation:
    Embout centré, division 0,2 ml
  • Seq:
    09
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.