Seringues à usage unique, Omnifix®
Embout centré, division 0,5 ml, 10 ml
Fournisseur: B. Braun
Aller à :
Product Details & Documents
Stériles, à usage unique, trois pièces, en PP, sans latex ni PVC
- Sans aiguille, avec graduations clairement lisibles
- Piston équipé d'un double anneau d'étanchéité pour ralentir l'injection et la collecte, particulièrement adapté pour la distribution de plus petites quantités
- Perte d'échantillons minimale
DIN EN ISO 10993
Certifications: DIN EN ISO 10993
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotBRAU4616025V_TDS_EN BRAU4616057V_TDS_EN BRAU4616103V_TDS_EN BRAU4617022V_TDS_EN BRAU4617053V_TDS_EN
Fiche technique
Plus
BSE TSE BRAU4617509F.pdf
Certificats BSE/TSE
Spécifications
- Capacité:10 ml
- Désignation:Embout centré, division 0,5 ml
- Seq:10
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



