Measuring scoops
10 ml, 100 mm
N° de catalogue 231-0066
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
En PP blanc. Base aplatie, angles biseautés et poignée renforcée.
- Très bonne résistance chimique, incassables
- Résistent à des températures jusqu'à 130 °C, autoclavables
- Volume de la pelle indiqué sur la poignée
Spécifications
- Capacité:10 ml
- Longueur:100 mm
- Seq:02