Accessories for extractors
Extraction chamber B-811, 52 mm, 250 ml
BUCH036710
: BUCHI
- Désignation:Extraction chamber B-811, 52 mm, 250 ml
- Seq:04
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



