Électrodes sélectives d'ions
1×10-6...1 mol/l, 2 - 12, 0...+50 °C, DX240-Ca²⁺, 2 mol/l MgSO₄, S7, Ca²⁺
N° de catalogue 662-2805
Fournisseur: Mettler - Toledo
Aller à :
Product Details & Documents
Ces électrodes sélectives d'ions avec membrane solide permettent la détermination facile et rapide de la concentration et de l'activité d'une gamme d'ions et de gaz dissous.
- Modular and versatile ion selective half cells consisting of a universal shaft and a ion specific, exchangeable membrane
- Conform to RoHS (‘Restriction of Hazardous Substances’ in electrical and electronic equipment) and WEEE (‘Waste Electrical and Electronic Equipment’)
: kits de membranes disponibles séparément.
Documents
Mettler InLab® Sensors
Documentation produit
Spécifications
- Concentration:1×10-6...1 mol/l
- Connexion:S7
- Pour:Ca²⁺
- Type:DX240-Ca²⁺
- Seq:04
- Électrolyte:2 mol/l MgSO₄
- Température:0...+50 °C
- pH:2 - 12
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix