Process pH combination electrodes
Électrode pH combinée, avec membrane sphérique, H 6381, 1 - 14, 0...+135 °C, Verre, KCl 3 mol/l, Céramique, 12×320 mm, Raccord de connexion à vis
N° de catalogue SCOI285110195
Fournisseur: SI Analytics
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Documentation produit
Spécifications
- Connexion:Raccord de connexion à vis
- Ø×L:12×320 mm
- Type:H 6381
- Désignation:Électrode pH combinée, avec membrane sphérique
- Matière:Verre
- Seq:13
- Membrane:Céramique
- Électrolyte:KCl 3 mol/l
- Température:0...+135 °C
- pH:1 - 14