Lead Standard Solutions, NIST
Plomb, Pb, 10 mg/L, 25 mL
N° de catalogue HACH2374820
Fournisseur:   Hach
Lead Standard Solutions, NIST
N° de catalogue HACH2374820
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Lead Standard Solutions, NIST
Lead Standard Solutions, NIST
Plomb, Pb, 10 mg/L, 25 mL
Numéro CAS:  
Prix
21,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 mL
Product Details & Documents
Standard solutions for accuracy checks in lead determinations.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    10 mg/L
  • Cdt:
    25 mL
  • Élement:
    Plomb
  • Symbole:
    Pb
Spécifications