Aluminium standard solution
Aluminium standard solution
Aluminium, Al, 10 mg/L, 100 mL
N° de catalogue HACH2305842
Fournisseur:   Hach
Aluminium standard solution
N° de catalogue HACH2305842
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Aluminium standard solution
Aluminium standard solution
Aluminium, Al, 10 mg/L, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
33,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in aluminium determinations.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    10 mg/L
  • Cdt:
    100 mL
  • Élement:
    Aluminium
  • Symbole:
    Al