Étalons ISE
Étalons ISE
Solution étalon de potassium, 100 mg/l, 100 mg/l, K, 500 mL
Catalog # HACH2351749
Supplier:   Hach
Étalons ISE
Catalog # HACH2351749
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Étalons ISE
Étalons ISE
Solution étalon de potassium, 100 mg/l, 100 mg/l, K, 500 mL
CAS Number:  
Price
89,20 €
Log in for availability
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Les étalons ISE sont utilisés pour étalonner les systèmes de mesure d'électrode sélective d'ions en faisant correspondre la sortie de l'électrode avec la concentration de l'analyte. Les paires d'étalons dont les concentrations diffèrent d'un facteur dix sont utilisées pour l'analyse.
Specifications
Specifications
  • Concentration:
    100 mg/l, K
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Solution étalon de potassium, 100 mg/l
Specifications
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Concentration
    Cdt
    Availability
    Price
  • HACH2318149
    Solution étalon de sodium, 100 mg/l
    100 mg/l, Na
    500 ml
    Log in for availability
    1 * 500 mL - 66,30 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Concentration
    Cdt
    Availability
    Price
  • HACH30749
    Solution étalon d'azote-nitrate, 10 mg/l
    10 mg/l, NO₃-N
    500 mL
    Log in for availability
    1 * 500 mL - 44,90 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Concentration
    Cdt
    Availability
    Price
  • HACH2370853
    Solution étalon de chlorure, 100 mg/l
    100 mg/l, Cl
    1 L
    Log in for availability
    1 * 1 L - 69,60 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Concentration
    Cdt
    Availability
    Price
  • HACH1279249
    Solution étalon d'azote-nitrate, 1000 mg/l
    1000 mg/l, NO₃-N
    500 mL
    Log in for availability
    1 * 500 mL - 51,20 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Concentration
    Cdt
    Availability
    Price
  • HACH2835153
    Solution étalon de sodium, 10 mg/l
    10 mg/l, Na
    1 L
    Log in for availability
    1 * 1 L - 76,80 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Concentration
    Cdt
    Availability
    Price
  • HACH2305442
    Solution étalon de calcium, 10 mg/l
    10 mg/l, Ca
    100 mL
    Log in for availability
    1 * 100 mL - 44,80 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Concentration
    Cdt
    Availability
    Price
  • HACH2354153
    Solution étalon d'azote-ammoniac, 1000 mg/l
    1000 mg/l, NH₃-N
    1 L
    Log in for availability
    1 * 1 L - 45,70 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Concentration
    Cdt
    Availability
    Price
  • HACH2351749
    Solution étalon de potassium, 100 mg/l
    100 mg/l, K
    500 mL
    Log in for availability
    1 * 500 mL - 89,20 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Concentration
    Cdt
    Availability
    Price
  • HACH23249
    Solution étalon de fluorure, 100 mg/l
    100 mg/l, F
    500 mL
    Log in for availability
    1 * 500 mL - 65,40 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Concentration
    Cdt
    Availability
    Price
  • HACH2406549
    Solution étalon d'azote-ammoniac, 100 mg/l
    100 mg/l, NH₃-N
    500 mL
    Log in for availability
    1 * 500 mL - 44,90 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Concentration
    Cdt
    Availability
    Price
  • HACH1474949
    Solution étalon de sodium, 1000 mg/l (500 ml)
    1000 mg/l, Na
    1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 68,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.