Sondes
Sondes
Sonde avec manchette en aluminium, IP 65, −30…+90 °C, ±0,2 °C (0…+70 °C)
±0,5 °C (plage restante)
N° de catalogue 620-1851
Fournisseur:   TESTO
Sondes
N° de catalogue 620-1851
Fournisseur:  TESTO
Sondes
Sondes
Sonde avec manchette en aluminium, IP 65, −30…+90 °C, ±0,2 °C (0…+70 °C)
±0,5 °C (plage restante)
Prix
50,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature. Humidity sensor is durable and traceable to international humidity standards, such as ILAC, PTB and NIST. Thus, even after years of use you can still count on measurement results that are reliable and correct.
Spécifications
  • Plage de mesure:
    −30…+90 °C
  • Désignation:
    Sonde avec manchette en aluminium, IP 65
  • Seq:
    02
  • Précision:
    ±0,2 °C (0…+70 °C)
    ±0,5 °C (plage restante)