Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
250 ml, 125 mm, 34/35 NS
N° de catalogue 201-8444
Fournisseur: SciLabware
Aller à :
Product Details & Documents
En verre PYREX®, borosilicaté 3.3 transparent, col court.
- Très bonne résistance chimique
- Bonne résistance thermique
- Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Le fond plat permet une utilisation sur plaques chauffantes . Avec zone d'étiquetage.
Spécifications
- Rodage femelle:34/35 NS
- Capacité:250 ml
- Hauteur:125 mm
- Seq:14