Bouts mâles
StopCock straight-through, Inflowing side: 3/4" outer thread, 3/4" inner thread cap nut/outflowing side: 3/4" outer thread, 3/4" inner thread cap nut
216-0941
: BURKLE
Pièces en contact avec les milieux de culture en PP, PE et PTFE.
- Fermeture imperméable pour une étanchéité parfaite
- Utilisation simple
- Avec un écrou borgne de raccord
Le bout mâle convient à tous les conteneurs avec raccord fileté R¾". Les adaptateurs de filetage facilitent la connexion aux bouts mâles de la quasi-totalité des conteneurs. Résiste à des pressions jusqu'à 2 bar à 20 °C (sans bague et support pour vidange). Angle de vidange et bec verseur rotatif anti-gouttes. Avec bec verseur conique pour flacons à col étroit d'un diamètre compris entre 6 et 8 mm.
Ne conviennent pas aux substances en cours de solidification.
- Filetage:Inflowing side: 3/4" outer thread, 3/4" inner thread cap nut/outflowing side: 3/4" outer thread, 3/4" inner thread cap nut
- Désignation:StopCock straight-through
- Seq:07