Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
50 ml, 85 mm, 24/29 NS
Catalog # 201-8448
Supplier:   SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Catalog # 201-8448
Supplier:  SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
50 ml, 85 mm, 24/29 NS
Price
89,30 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
En verre PYREX®, borosilicaté 3.3 transparent, col court.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Le fond plat permet une utilisation sur plaques chauffantes . Avec zone d'étiquetage.
Specifications
  • Rodage femelle:
    24/29 NS
  • Capacité:
    50 ml
  • Hauteur:
    85 mm
  • Seq:
    02