Pinces
Bouts arrondis, 147 mm
232-2001
: KARTELL
En polyoxyméthylène (POM), jaune. Pinces polyvalentes pour un large éventail d'applications.
- Bonne résistance chimique, non adaptées à une utilisation avec des acides forts et des solvants
- Autoclavable
- Robustes, souples, flexibles
- Type:Bouts arrondis
- Longueur:147 mm