Pinces
Bouts arrondis, 118 mm
N° de catalogue 232-2000
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
En polyoxyméthylène (POM), jaune. Pinces polyvalentes pour un large éventail d'applications.
- Bonne résistance chimique, non adaptées à une utilisation avec des acides forts et des solvants
- Autoclavable
- Robustes, souples, flexibles
Spécifications
- Type:Bouts arrondis
- Longueur:118 mm