Boîtier d'instruments
180×90×30 mm
N° de catalogue AGEN9030
Fournisseur: Agencinox
Aller à :
Product Details & Documents
Anodised aluminium perforated box.
- Excellent temperature resistance
- Good chemical resistance
- Autoclavable up to 180 °C
Spécifications
- Seq:01
- l×p×h:180×90×30 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



