Boîtes pour instruments
Boîtes pour instruments
argenté, 100×215×50 mm
Catalog # AGEN8036
Supplier:   Agencinox
Boîtes pour instruments
Catalog # AGEN8036
Supplier:  Agencinox
Boîtes pour instruments
Boîtes pour instruments
argenté, 100×215×50 mm
Price
57,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En aluminium, anodisé.
  • Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
  • Colorées
  • Bonne résistance chimique, très bonne résistance thermique
Specifications
  • Couleur:
    argenté
  • Seq:
    05
  • l×p×h:
    100×215×50 mm