Boîtes pour instruments
argenté, 90×180×40 mm
N° de catalogue AGEN8031
Fournisseur: Agencinox
Aller à :
Product Details & Documents
En aluminium, anodisé.
- Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
- Colorées
- Bonne résistance chimique, très bonne résistance thermique
Spécifications
- Couleur:argenté
- Seq:03
- l×p×h:90×180×40 mm