Transfer pipettes, fine tip
Extended fine tip, standard, 3,3 ml, 20 µl, 157 mm, +, Bulk
N° de catalogue 612-0006
Fournisseur: Alpha Laboratories
Aller à :
Product Details & Documents
En PE-BD de qualité alimentaire, non toxique.
- Transferts de petits volumes et contrôles minutieux
- Élimination des surnageants, préparation de lames et chargement de gel
Spécifications
- Emballage:Bulk
- Stérile:+
- Capacité:3,3 ml
- Désignation:Extended fine tip, standard
- Longueur:157 mm
- Seq:08
- Volume goutte:20 µl