Slide boxes
Slide boxes
Boîte pour lames, noir, Bois/carton, 12, 100×85×35 mm
N° de catalogue 630-2772
Fournisseur:   MARIENFELD
Slide boxes
N° de catalogue 630-2772
Fournisseur:  MARIENFELD
Slide boxes
Slide boxes
Boîte pour lames, noir, Bois/carton, 12, 100×85×35 mm
Prix
19,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Slide boxes with numbered slots and index card.
Spécifications
  • Nbre de lames:
    12
  • Couleur:
    noir
  • Désignation:
    Boîte pour lames
  • Matière:
    Bois/carton
  • Seq:
    001
  • l×p×h:
    100×85×35 mm