Microplaques, 96 puits
Microplaques, 96 puits
Microplaque de 96 puits, fond en U, MICROLON® 600, 40 - 280 µl, 323 µl
N° de catalogue 738-0005
Fournisseur:   Greiner Bio-One
Microplaques, 96 puits
N° de catalogue 738-0005
Fournisseur:  Greiner Bio-One
Microplaques, 96 puits
Microplaques, 96 puits
Microplaque de 96 puits, fond en U, MICROLON® 600, 40 - 280 µl, 323 µl
Prix
110,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 40 ST
Product Details & Documents
En PS transparent, sans couvercle. Conçues pour les méthodologies ELISA, ces plaques sont disponibles avec des surfaces à couplage élevé offrant une plus grande capacité de liaison des protéines pour les protéines polaires (MICROLON® 600) ou des surfaces à couplage moyen, plus hydrophobes et donc mieux adaptées aux protéines non polaires et aux peptides (MICROLON® 200).
  • Disponibles dans différents profils de puits : fond en U, en V, en F (standard), en F (cheminée) ou demi-surface
  • Exempts de DNase, RNase et d'ADN humain, apyrogènes
Spécifications
  • Désignation:
    Microplaque de 96 puits, fond en U, MICROLON® 600
  • Seq:
    11
  • Volume réactionnel:
    40 - 280 µl
  • Volume total:
    323 µl
  • Cat. No.:
    738-0005
  • Profil de puits:
    Fond U
  • Volume puits:
    323 µl
  • Volume de travail:
    40 - 280