Microplaques, 384 puits
Microplaques, 384 puits
Blanc, LUMITRAC™ 600 liaison élevée, stérile, sans couvercle, 384, +
N° de catalogue 736-0138
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Greiner Bio-One
Microplaques, 384 puits
N° de catalogue 736-0138
Fournisseur:  Greiner Bio-One
   Low Manufacturing Impact
Microplaques, 384 puits
Microplaques, 384 puits
Blanc, LUMITRAC™ 600 liaison élevée, stérile, sans couvercle, 384, +
Prix
231,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 40 ST
Product Details & Documents
En PS. À l'exception de Small Volume™, toutes les microplaques 384 puits en PS sont dotées de puits à fond carré et arrondi qui associent les avantages d'un volume de travail flexible (de 10 à 130 µl) à une absorption et une formation de bulles réduites. Les plaques Small Volume™ disposent de puits ronds à géométrie conique, ce qui permet d'atteindre un volume de travail de 4 à 25 µl seulement. Toutes les plaques sont fournies sans couvercle, sauf pour certains formats stériles.
  • Profil de puits à fond plat
  • Choix de fond plein ou µClear®
  • Versions couplage moyen à élevé disponibles
  • Exempts de DNase, RNase et d'ADN humain, apyrogènes
Spécifications
  • Nb de puits:
    384
  • Stérile:
    +
  • Désignation:
    Blanc, LUMITRAC™ 600 liaison élevée, stérile, sans couvercle
  • Seq:
    08
  • Cat. No.:
    736-0138
  • Certification environnementale:
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact