Beakers, low form
Beakers, low form
1000 ml, , 125 mm, 110 mm
N° de catalogue 213-0264
Fournisseur:   NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
N° de catalogue 213-0264
Fournisseur:  NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Beakers, low form
1000 ml, , 125 mm, 110 mm
Prix
149,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, with spout.
  • Bonne résistance chimique
  • Exceptionnelle résistance thermique
  • Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Spécifications
  • Ø ext.:
    110 mm
  • Capacité:
    1000 ml
  • Hauteur:
    125 mm
  • Seq:
    06