Beakers, low form
700 ml, , 172 mm, 75 mm
N° de catalogue NICK204
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Aller à :
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, with spout.
- Bonne résistance chimique
- Exceptionnelle résistance thermique
- Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Spécifications
- Ø ext.:75 mm
- Capacité:700 ml
- Hauteur:172 mm
- Seq:04