Beakers, low form
550 ml, , 124 mm, 77 mm
N° de catalogue NICK203
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Aller à :
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, with spout.
- Bonne résistance chimique
- Exceptionnelle résistance thermique
- Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Spécifications
- Ø ext.:77 mm
- Capacité:550 ml
- Hauteur:124 mm
- Seq:03