Pinces
40 mm
N° de catalogue 241-7189
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Fonte malléable, chromée.
- Les mâchoires sont dotées d'inserts en liège afin de protéger les éléments fixés
- Sans noix pour la fixation au support
- Avec vis papillon pour un serrage simple et rapide
DIN 12894
Certifications: DIN 12894
Spécifications
- Largeur de serrage:40 mm