Pinces
Pinces
25 mm
  241-7188
 :   BOCHEM
Pinces
  241-7188
 :  BOCHEM
Pinces
Pinces
25 mm
17,30 €
1 * 1 ST
Fonte malléable, chromée.
  • Les mâchoires sont dotées d'inserts en liège afin de protéger les éléments fixés
  • Sans noix pour la fixation au support
  • Avec vis papillon pour un serrage simple et rapide
DIN 12894
Certifications: DIN 12894
  • Largeur de serrage:
    25 mm