Pinces
40 mm
N° de catalogue 241-1111
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable.
- Les mâchoires sont recouvertes d'une couche de liège permettant de protéger les éléments fixés
- Sans noix pour la fixation au support
- Avec vis papillon pour un serrage simple et rapide
DIN 12894
: DIN 12894
Spécifications
- Largeur de serrage:40 mm