Noix de serrage
Vis moletée, chromée, 16,5 mm, Fonte malléable, chromé
N° de catalogue 241-7179
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Capacité de serrage jusqu'à 16 mm.
- Angle: 90°+ 180°
- Pour montage rapide et simple
Spécifications
- Largeur de serrage:16,5 mm
- Désignation:Vis moletée, chromée
- Matière:Fonte malléable, chromé