Micro-spatules
210 mm, 12×5 mm
N° de catalogue 231-1047
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Forme cuillère simple. Cette spatule universelle convient à de nombreuses applications.
- Très bonne résistance thermique, autoclavable
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Nettoyage simple et rapide
Documents
BOCH3204_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Longueur:210 mm
- Seq:05
- Taille cuillère:12×5 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



