Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Pinces Mohr

Pinces Mohr

30 mm, 70 mm
N° de catalogue 229-0066
Fournisseur:   BOCHEM
Pinces Mohr
N° de catalogue 229-0066
Fournisseur:  BOCHEM
Pinces Mohr
Pinces Mohr

30 mm, 70 mm

Prix
4,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Laiton nickelé.

Spécifications
  • Largeur de serrage:
    30 mm
  • Longueur:
    70 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.